missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MI-503, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200096774
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16479737 5 mg -
16450286 2 mg -
16433556 25 mg 25 Milligramm
16407218 10 mg -
16403237 50 mg 50 Milligramm
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16479737

Marke: Medchem Express HY16925

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress MI-503 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.

MI-503 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material MI-503
CAS 1857417-13-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H27F3N8S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (44.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)CC(S1)=CC2=C1N=CN=C2NC3CCN(CC4=CC=C(N(CC5=CNN=C5)C(C#N)=C6)C6=C4C)CC3
Molekulargewicht (g/mol) 564.63
Formelmasse 564.63
Reinheit (%) 98.72%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.