Learn More
Mibefradil dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492707 50 mg -
16486618 10 mg -
16449187 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492707 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15553A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Mibefradil dihydrochloride (Ro 40-5967 dihydrochloride) is a calcium channel blocker with moderate selectivity for T-type Ca2+ channels (IC50s of 2.7 μM and 18.6 μM for T-type and L-type currents, respectively).
Mibefradil dihydrochloride (Ro 40-5967 dihydrochloride) is a calcium channel blocker with moderate selectivity for T-type Ca2+ channels (IC50s of 2.7 μM and 18.6 μM for T-type and L-type currents, respectively).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mibefradil dihydrochloride
CAS 116666-63-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H40Cl2FN3O3
Menge 50 mg
Synonym Ro 40-5967 dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 125 mg/mL (219.86 mM)
SMILES O=C(O[C@@]1(CCN(CCCC2=NC3=CC=CC=C3N2)C)[C@@H](C(C)C)C4=C(C=C(F)C=C4)CC1)COC.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 568.55
Formelmasse 568.55
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation