Learn More
Micheliolide, MedChemExpress
Beschreibung
Micheliolide could effectively attenuate the high glucose-stimulated activation of NF-κB, the degradation of IκBα, and the expression of MCP-1, TGF-β1 and FN in rat mesangial cells (MCs).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Micheliolide |
| CAS | 68370-47-8 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H20O3 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (402.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[C@@]1([H])[C@@]2([H])CCC(C)=C3CC[C@@](C)(O)[C@@]31[H])C2=C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 248.32 |
| Formelmasse | 248.32 |
| Mehr anzeigen |