Learn More
Michlers Keton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423864 100 g 100 Gramm
11433864 500 g 500 Gramm
11443864 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11423864 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11889.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-94-8
Summenformel C17H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 268.36
MDL-Nummer MFCD00008312
InChI-Schlüssel VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
PubChem CID 7031
ChEBI CHEBI:82347
IUPAC-Name Bis[4-(Dimethylamino)phenyl]methanon
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Michler's Ketone
Schmelzpunkt 174°C to 176°C
Siedepunkt >360°C
Flammpunkt 220°C (428°F)
Menge 100 g
Beilstein 790733
Merck Index 14,6177
Formelmasse 268.36
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Michler's ketone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Michlers ketone