Learn More
Miconazol, freie Base, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436321 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11436321 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11436321 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219391525
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Miconazole, free base
CAS 22916-47-8
Farbe Weiß
Summenformel C18H14Cl4N2O
MDL-Nummer MFCD00216019
Menge 25 g
Synonym miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
InChI-Schlüssel BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
IUPAC-Name 1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(2,4-Dichlorphenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 416.12
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
Formelmasse 416.1
Physikalische Form Pulver