Learn More
Thermo Scientific™ Spectra-Tech Mikro-Komprimierungszelle und Diamantfenster-Option
Die Thermo Scientific Spectra-Tech Mikro-Komprimierungszelle und die Diamantfenster-Option ermöglichen das Glätten und Verpressen von Proben für Mikro-Transmissionsanalysen.
Marke:  Thermo Scientific™ 7000-302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13256254
  • 86.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific Spectra-Tech Mikro-Komprimierungszelle und die Diamantfenster-Option ermöglichen das Glätten und Verpressen von Proben für Mikro-Transmissionsanalysen.
Die Spectra-Tech Mikro-Komprimierungszelle ermöglicht schnelleres Aufbereiten von mikroskopischen Proben für Transmissionsanalysen durch die Fourier Transform Infrared-Spektroskopie (FT-IR). Der Probenhalter dient zum Glätten und Zerkleinern von Proben für eine effiziente Analyse.
Die Transmissions-Mikroanalyse ermöglicht dem Anwender eine überaus gute Kontrolle der Spektralqualität, da bei dieser Probenvorbereitungstechnik die Dicke und die räumlichen Maße im Hinblick auf die Mikroanalyse optimiert werden. Diese bewährte Technik ist in der Forensik bereits gut etabliert, da sie Spektren erzeugt, die einen direkten Vergleich mit Referenz- und Bibliothekspektren zulassen.
Mikrokompressionszelle
  • Flache Zellbauweise
    • Ermöglicht eine moderate Verdichtung der Probe, um die Probendicke weiter zu verringern, und bietet gleichzeitig den hervorragenden Abstand, der benötigt wird, um unter Objektive mit begrenztem Arbeitsabstand zu passen
    • Geeignet für Thermo Scientific Infrarotmikroskope mit 10X-, 15X- oder 32X-Objektiven sowie für Mikroskope anderer Hersteller
  • Verwendet handelsübliche Salzfenster mit einem Durchmesser von 13 mm, um weiche Elastomer-Proben für Analysen gleichmäßig abzuflachen und zu unterstützen
  • Typische Fenstermaterialien sind BaF2 und KBr—in Standardgröße, kostengünstig und infrarot-transparent
Diamantfenster
  • Nützlich zum Zerkleinern und Abflachen härterer Proben—wie Mineralien und organische Kristalle, die Salzfenster zerstören können
  • Ermöglicht eine schnelle Probenvorbereitung ohne Angst vor dem Zerstören des Fensters
  • Extrem langlebig—die Notwendigkeit, die Probe mit traditionelleren Vorbereitungswerkzeugen zu glätten, entfällt
  • Facettenfrei—transparent im gesamten Infrarotbereich, außer was die Gitterstrukturen betrifft, die leicht aus der Norm herausfallen
Bestellhinweis:
  • Mikrokompressionszelle – Salzfenster separat bestellen
  • Mikrokompressions-Diamantzelle – umfasst zwei Diamantfenster, ein Einsteckwerkzeug und einen O-Ring
Empfohlen für:
  • Einzelne Fasern
  • Mineralien und Kristalle
  • Lacksplitter
  • Exzisierte Mikroprobenfehler
  • Gummiproben
  • Mehrschichtige Laminate
Spezifikation
Spezifikation
BD Cell
KBr -Fenster , 13 x 2 mm
FT-IR-Mikroskopie