Learn More
Wheaton™ Micro-Stir™ Magnetrührer mit einem Platz
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geschwindigkeitsbereich von 5 bis 200 U/min
- Programmierbar, Fernbedienung und Alarmfunktion
- Bürstenloser Direktantriebsmotor für geringen Wartungsaufwand
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 5 bis 200 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Aluminium |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 15 W |
| Höhe (metrisch) | 92 mm |
| Breite (metrisch) | 203 mm |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 15 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Einstellung der Energieversorgung | Programmierbar, fernsteuerbar |
| Mehr anzeigen |