Beschreibung
Nutzen Sie diese Röhrchen für alle Anwendungen in der Molekularbiologie, klinischen Chemie und Biochemie. Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen bieten Komfort und Zuverlässigkeit für die Probenvorbereitung, Zentrifugation und Lagerung.
Ohne Gleitadditive, Weichmacher und Biozide hergestellt – Substanzen, die sich aus Konsumgütern aus Kunststoff lösen, in die Probe übergehen und die Bioassay-Ergebnisse beeinflussen können. Der Deckel des Röhrchens ist für ergonomisches Arbeiten leicht zu öffnen und zu schließen. Die Polypropylenkonstruktion bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
g-Safe™: Außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 x g verhindert Probenverlust aufgrund von Röhrchenbrüchen und bietet zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben.
g-Safe™: Außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 x g verhindert Probenverlust aufgrund von Röhrchenbrüchen und bietet zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben.
- Graduierung zur einfachen Überprüfung des pipettierten Volumens
- Deckel und seitliche Oberfläche für einfache Beschriftung mattiert
- Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
- Autoklavierbar, wenn geöffnet (121 °C, 20 min.)
- Lieferbar in Eppendorf-Qualität und lotzertifizierter PCR-Reinheitsklasse
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Farbe | Rot |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In Molekularbiologie, klinischer Chemie und Biochemie |
| Enthält | Mattierter Deckel |
| Anzahl pro Packung | 1000/Packung |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -122.8°F to +212°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | –86 bis 100 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |