Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Fast Multicolor Reaction Plates with Barcode
Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein noch höheres Maß an Langlebigkeit erfordern, zur Verwendung für Experimente mit mehreren Instrumenten
Marke: Applied Biosystems™ 4483496
2057.85 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die Verwendung von Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren hilft, die Bindung von DNA, RNA und Enzymen zu verhindern, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer bietet. Die ANSI/SBS-konforme Konstruktion in Kombination mit der mechanischen Haltbarkeit während und nach dem Thermocycling machen EnduraPlate Reaktionsplatten zur idealen Wahl für den Einsatz mit Automatisierung/Robotik und Experimenten mit mehreren Geräten (z. B. Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, genetischer Analysator).
- Validiert mit Applied Biosystems Geräten für optimalen Sitz und bestmögliches Leistungsverhalten
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Die dünnwandige Konstruktion ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hervorragender Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe
- Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
- Zur einfachen Organisation von Labor-Assays in verschiedenen Farben erhältlich
- Herausragende mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt alle Erfordernisse an den Arbeitsablauf
- GPLE-Version (für Laboranwendungen) ist ebenfalls erhältlich
- Plattform: 310 Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™, Veriti™ Dx Fast Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Fast System
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
MicroAmp™ | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
Schnell |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
500 Platten | |
Optisch, Divers | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
96 | |
500 |