Learn More
Corning™ X1000 Microcentrifuge tube, 1.7 mL, Natural .
Artikelnummer. 10767793 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,7 mL
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10767793 1,7 mL
1 options
Artikelnummer. 10767793
Marke: Corning™ 9588
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Farblos, nicht steril. Einzeln verpackt
Volumen: 1,7mL
RZB max.: - x g
Packung: 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1,7 mL
Verpackung 1000/Pk.