Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 30243949 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243949 Durchsichtig 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243949 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 780555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 €
    240.64 € / 250 Stück
    Sparen 28.36 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hohe Reinheit für anspruchsvolle Anwendungen, mit dicht schließendem Schnappdeckel, der sich mit einer Hand öffnen und schließen lässt.
Einweg-Mikrozentrifugenröhrchen aus hochwertigem PP. Wählen Sie zwischen einem Nennvolumen von 1,5 und 5 ml. Das Qualitätsniveau BIO-CERT™ PCR QUALITY gewährleistet die erforderliche Reinheit für PCR-Ansätze, die Lagerung von PCR-Proben und andere Anwendungen mit hohen Reinheitsanforderungen.
Mit einem leicht zu öffnenden Schnappdeckel. Die Einweg-Mikrozentrifugenröhrchen können bis zum angegebenen maximalen RCF-Wert zentrifugiert und gemäß DIN EN °285 bei 121 °C (2 bar) autoklaviert werden. Zur Ablesung des ungefähren Volumens verfügen sie über eine gut lesbare Skala. Zur einfacheren Identifizierung der Proben stehen verschiedene Farben zur Verfügung.
BIO-CERT™ PCR-QUALITÄT: Frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 5 mL
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Verschlusstyp Aufgesetzte Schnappkappe
Bodenform Konisch (Sternfuß)
Form Zylindrisch
Produkttyp Mikrozentrifugenröhrchen