Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluss.
- Entspricht den DIN EN ISO 285-Normen.
- Der mattierte Markierungsbereich ermöglicht die Identifizierung von Proben oder andere Beschriftungen.
- Temperaturbereich: -196 bis 121 °C.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- Farbige Polypropylen-Deckeleinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Material | Polypropylen |
| Format | Freistehender konischer Boden |
| Höhe (metrisch) | 44 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | –196 bis 121 °C |
| Max. RZB | 17.000 G |
| Graduierungen | bis 1,0 ml |
| Mehr anzeigen |