Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Overall mit 2-teiliger Haube
- Doppelter Reißverschluss
- Doppelte Bündchen
- Elastische Haube, Taille, Doppelbündchen und Knöchel
- Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer)
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | 3XL |
| Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
| Farbe | Gelb |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Doppelt, Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Hood Type | 2-teilig, elastisch |
| Verschlusstyp | Doppelzipper |
| Mehr anzeigen |