Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15586584 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 15586584
Marke: Ansell™ YE30W0011102
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die MICROCHEM™ 3000 Overalls mit Haube gehören zur leichtesten und bequemsten Chemikalienschutzbekleidung, die heute auf dem Markt erhältlich ist. Dieses langlebige mehrschichtige Gewebe bildet eine äußerst effektive Barriere gegen sowohl anorganische Chemikalien als auch biologische Gefahrenstoffe.
  • Overall mit 2-teiliger Haube
  • Doppelter Reißverschluss
  • Doppelte Bündchen
  • Elastische Haube, Taille, Doppelbündchen und Knöchel
  • Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer)
  • Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
  • Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe S
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Gelb
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Doppelt, Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Doppelzipper
Saumtyp Geschweißt
Zertifizierung/Konformität Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Anzahl Taschen Keine
Modell Inklusive Haube