Beschreibung
- Zu den typischen innovativen Merkmalen, die zum Schutz entwickelt wurden, gehören duale Reißverschlusssysteme und doppelte Manschetten
- Leicht und strapazierfähig
- Gut sichtbares Leuchtgelb für verbesserte Arbeitssicherheit
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 4XL |
| Material | Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff |
| Farbe | Gelb |
| Saumtyp | Geschweißt |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 374-5:2003, EN 14126 Type 3-B, EN 14126 Typ 4-B, EN 14126 Typ 5-B, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern und Tanks und Prozessanlagen, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Lastkraftwagen und Fahrzeugen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Produktinspektion, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen |
| Gewicht (metrisch) | 80 gsm |
| Modell | Y30W111 |