Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze und Gesichtsabdichtung
Artikelnummer. 15526464 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
8 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15526464 3XL 8 Stück
15506464 XL 8 Stück
15586454 M 8 Stück
15596454 L 8 Stück
15516464 2XL 8 Stück
5 options
Artikelnummer. 15526464
Marke: Ansell™ GR40T0015107G02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passt in Atemschutzvollmasken und sorgt für eine gute Versiegelung. Ansell Edmont™ Microchem ™ 4000 Overalls mit Haube und Gesichtsdichtung schützen vor gefährlich konzentrierten Chemikalien und biologischen Agenzien.
  • Overall mit elastischer 2-teiliger Haube und Neopren-/Gummi-Gesichtsabdichtung
  • Anhängende Ansell Barrierhandschuhe mit Überärmeln und Fingerschlaufen
  • Integrierte Socken und Stulpen
  • Horizontaler Reißverschluss hinten
  • Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
  • Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 3XL
Geschlecht Unisex
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Grün
Einwegprodukt Limited-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel
Stulpenform Doppelt, Elastisch, Angefügte Handschuhe
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Aufgesetzte Gesichtsabdichtung aus Neopren
Verschlusstyp Horizontaler Reißverschluss mit Hintereingang
Saumtyp Geklebt, Geschweißt
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals
Zertifizierung/Konformität Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Beschreibung Kapuze mit Neopren-Gesichtsabdichtung, aufgesetzte Ansell Barrier™ Handschuhe, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung
Anzahl Taschen Keine
Modell Beinhaltet Kapuze mit Neopren-Gesichtsabdichtung, angebrachte Ansell Barrier™ Handschuhe, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung