Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze und Gesichtsabdichtung
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
8 Stück
Beschreibung
- Overall mit elastischer 2-teiliger Haube und Neopren-/Gummi-Gesichtsabdichtung
- Anhängende Ansell Barrierhandschuhe mit Überärmeln und Fingerschlaufen
- Integrierte Socken und Stulpen
- Horizontaler Reißverschluss hinten
- Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
- Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel |
| Stulpenform | Doppelt, Elastisch, Angefügte Handschuhe |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Mehr anzeigen |