Beschreibung
- Overall mit elastischer 2-teiliger Haube und Ansell Barrierehandschuhen
- Fronteinstiegsystem mit Doppelreißverschluss.
- Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
- Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | 3XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Doppelt, Elastisch, Angefügte Handschuhe |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Mehr anzeigen |