Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze und Handschuhen
Artikelnummer. p-7074270 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15536444 M 10 Stück
15546444 L 10 Stück
15556444 XL 10 Stück
15566444 2XL 10 Stück
15576444 3XL 10 Stück
5 options
Artikelnummer. 15536444
Marke: Ansell™ GR40T0012103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Material bildet eine außergewöhnliche Barriere gegen organische und anorganische Chemikalien und biologische Stoffe. Die Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 Overalls mit Haube und Handschuhen bestehen aus einem einzigartigen mehrschichtigen Material, das leicht, aber dennoch robust ist.
  • Overall mit elastischer 2-teiliger Haube und Ansell Barrierehandschuhen
  • Fronteinstiegsystem mit Doppelreißverschluss.
  • Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
  • Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Grün
Einwegprodukt Limited-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Doppelt, Elastisch, Angefügte Handschuhe
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss vorne
Saumtyp Geklebt, Geschweißt
Widerstand Chemicals
Zertifizierung/Konformität Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Anzahl Taschen Keine
Modell Einschließlich Kapuze, angebrachte Handschuhe