Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze und integrierten Füßlingen
Artikelnummer. 15526454 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
8 Stück
Artikelnummer. 15526454
Marke: Ansell™ GR40T0012206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Als außergewöhnlicher Schutz gegen organische und anorganische Chemikalien und biologische Arbeitsstoffe entwickelt. Ein einzigartiges mehrschichtiges Schutzmaterial, das für sein leichtes, aber robustes Textilgefühl und seinen außergewöhnlichen Schutz gegenüber organischen und anorganischen Chemikalien bekannt ist.
  • Overall mit elastischer 2-teiliger Haube, integrierten Socken und Stulpen
  • Fronteinstiegsystem mit Doppelreißverschluss.
  • Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
  • Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Grün
Einwegprodukt Limited-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel
Stulpenform Doppelt, Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss vorne
Saumtyp Geklebt, Geschweißt
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals
Zertifizierung/Konformität Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Beschreibung Kapuze, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung
Anzahl Taschen Keine
Modell Beinhaltet Kapuze, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung