Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze und integrierten Füßlingen
Artikelnummer. 15596444 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
8 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15596444 M 8 Stück
15506454 L 8 Stück
15586444 S 8 Stück
15516454 XL 8 Stück
15526454 2XL 8 Stück
15536454 3XL 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15596444 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. GR40T0012203
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als außergewöhnlicher Schutz gegen organische und anorganische Chemikalien und biologische Arbeitsstoffe entwickelt. Ein einzigartiges mehrschichtiges Schutzmaterial, das für sein leichtes, aber robustes Textilgefühl und seinen außergewöhnlichen Schut
  • Overall mit elastischer 2-teiliger Haube, integrierten Socken und Stulpen
  • Fronteinstiegsystem mit Doppelreißverschluss.
  • Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
  • Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Grün
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch, Angehängte Socken, Überlappende Stiefel
Stulpenform Doppelt, Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss vorne
Saumtyp Geklebt, Geschweißt
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien
Zertifizierung/Konformität Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Beschreibung Kapuze, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung
Anzahl Taschen Keine
Modell Beinhaltet Kapuze, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung