Learn More
Thermo Scientific™ Mikrokokken-Nuklease, Staphylococcus aureus
Artikelnummer. 15825218 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
15 kU
Packungsgröße:
15 K-Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
15825218 15 kU 15 K-Einheiten
1 options
Artikelnummer. 15825218
Marke: Thermo Scientific™ J70196.Z^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein- und doppelsträngige DNA- und RNA-Endonuklease, die 3'-Nukleotide liefert.
  • Spezifisch für einsträngige Nukleinsäuren; zeigt Präferenz für AU- oder AT-reiche Regionen
  • Die vollständige Verdauung liefertMono- und Dinukleotide
  • MDL: MFCD00131731
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 9013-53-0
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Gen-Alias E.C.3.1.31.1
Quelle Staphylococcus aureus
Menge 15 kU
Form Fest