Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15596494 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
40 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15596494 2XL 50 Stück
15506504 3XL 40 Stück
15556494 S 50 Stück
15566494 M 50 Stück
15576494 L 50 Stück
15586494 XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15596494 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH15S0013806
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum sicheren Entfernen, Entsorgen und Lagern von Asbest. Ansell Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze filtern Partikel bis zu einer Größe von 3 μ
  • Overall mit dreiteiliger Kapuze
  • Elastische Einsätze an Handgelenk, Taille und Knöcheln
  • Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe
  • Filtert 100 % der Partikel > 3 Mikrometer
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig, um das Risiko von Hitzestress zu verringern
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Overalls
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material SMS-Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1, EN13034
Modell WH15-S-00-138, Inklusive Haube
Anzahl Taschen Keine