Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Comfort Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger elastischer Haube
- Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Mikroporöses Polyethylen-Verbundgewebe mit atmungsaktivem SMS-Rückeneinsatz
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Extragroß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polyethylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Stulpenform | Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Hood Type | 3-teilig, elastisch |
| Mehr anzeigen |