Learn More
Ansell™ Grüne Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kapuze
407.79 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Blaue, eingebundene Nähte
- Elastische Einsätze an Haube, Taille, Handgelenken und Knöcheln
- Mit Fingerschlaufen
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
- Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer)
- Die qualitativ hochwertige, bi-elastische, mikroporöse Folie bildet eine wirkungsvolle Flüssigkeits- und Partikelbarriere.
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei – Entscheidend bei Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung
- Die optimierte Passform sorgt für Tragekomfort und Sicherheit.
- Antistatische Behandlung
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | Klein |
Material | Mikroporöse Polythelenfolie |
Farbe | Grün |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Daumenschlaufe |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Hood Type | Elastisch, 3-teilig |
Verschlusstyp | 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste |