Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. p-7074258 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 15536514
Marke: Ansell WH20B0011102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht das Entweichen von Schweiß aus dem Anzug und bietet trotzdem Widerstand gegen Sättigung durch flüssige Chemikalien. Weiße Ansell Edmont™ Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Haube filtern 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer Größe.
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Weiße, eingebundene Nähte
  • Elastische Einsätze an Haube, Taille, Handgelenken und Knöcheln
  • Mit Fingerschlaufen
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
  • Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer)
  • Die qualitativ hochwertige, bi-elastische, mikroporöse Folie bildet eine wirkungsvolle Flüssigkeits- und Partikelbarriere.
  • Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Silikonfrei – Entscheidend bei Spritzlackieranwendungen
  • Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung
  • Die optimierte Passform sorgt für Tragekomfort und Sicherheit.
  • Antistatische Behandlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöse Polythelenfolie
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Gebunden
Stulpenform Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modell WH20-B-00-111, Inklusive Haube, Fingerschlaufen
Anzahl Taschen Keine