Learn More
Ansell Microgard™ 2300 Comfort Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15506584 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 15506584
Marke: Ansell WY23B0012904
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die MICROGARD™ 2300 Comfort Overalls mit Haube wurden speziell für Arbeiten bei der Herstellung von Verbundwerkstoffen und in verwandten Industriebereichen entwickelt. Sie bieten gezielten Schutz und Belüftung, um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern.
  • Overall der Kategorie III mit 3-teiliger Haube für eine gute Passform beim Tragen von Atemschutzhalb- und -vollmasken
  • Elastische Einsätze an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
  • Die elastischen Fingerschlaufen verhindern ein Verrutschen der Ärmel beim Arbeiten über Kopfhöhe; gelbe, eingebundene Nähte.
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
  • Atmungsaktiver SMS-Rückeneinsatz.
  • Das Material von Haube, Ärmeln, Hosenbeinen und vorderem Rumpf ist MICROGARD™ 2300.
  • Verhindert das Risiko einer Ablösung der Schichten bei einem Kontakt mit klebrigen Oberflächen.
  • Der luft- und wasserdampfdurchlässige (“atmungsaktive”) Rückeneinsatz sorgt für eine Belüftung des Anzugs, um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern.
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Antistatik-Zertifikat gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Groß
Geschlecht Unisex
Material Polyethylenbeschichteter Zweikomponenten-PP/PE Spinnvliesstoff
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch, Fingerschlaufen
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals, Anti-static, Particle
Rückenausführung Atmungsaktives Microgard™ 1500 Plus
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 9237, EN 1149-5, EN 1073-2
Latexfrei Yes
Modell WY23-B-00-129, Inklusive Haube, Fingerschlaufen
Anzahl Taschen Keine