Learn More
Ansell Microgard™ 2300 Comfort Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Overall der Kategorie III mit 3-teiliger Haube für eine gute Passform beim Tragen von Atemschutzhalb- und -vollmasken
- Elastische Einsätze an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
- Die elastischen Fingerschlaufen verhindern ein Verrutschen der Ärmel beim Arbeiten über Kopfhöhe; gelbe, eingebundene Nähte.
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
- Atmungsaktiver SMS-Rückeneinsatz.
- Das Material von Haube, Ärmeln, Hosenbeinen und vorderem Rumpf ist MICROGARD™ 2300.
- Verhindert das Risiko einer Ablösung der Schichten bei einem Kontakt mit klebrigen Oberflächen.
- Der luft- und wasserdampfdurchlässige (“atmungsaktive”) Rückeneinsatz sorgt für eine Belüftung des Anzugs, um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern.
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Antistatik-Zertifikat gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | 2 Extragroß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polyethylenbeschichteter Zweikomponenten-PP/PE Spinnvliesstoff |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch, Fingerschlaufen |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |