missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Genähte und überklebte Nähte
- Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel.
- Reißverschluss vorne und wiederverschließbare Windschutzleiste
- Schutz vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126:2003 und ASTM F 1671; verhindert das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und blutgebundenen Krankheitserregern.
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Fusselarm zur Reduzierung des Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | 2 Extragroß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polypropylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch, Fingerschlaufen |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?