missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Microgard™ 2500 Plus Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
30 Stück
35 Stück
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Genähte und überklebte Nähte
- Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel.
- Reißverschluss vorne und wiederverschließbare Windschutzleiste
- Schutz vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126:2003 und ASTM F 1671; verhindert das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und blutgebundenen Krankheitserregern.
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Fusselarm zur Reduzierung des Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | 3 Extragroß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polypropylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch, Fingerschlaufen |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur