Learn More
Ansell Microgard™ 2500 Plus Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15586554 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
30 Stück
35 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15586554 Mittel 35 Stück
15596554 Groß 35 Stück
15506564 Extragroß 35 Stück
15516564 2 Extragroß 30 Stück
15526564 3 Extragroß 30 Stück
5 options
Artikelnummer. 15586554
Marke: Ansell WH25T0011103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erreicht das höchste Niveau beim Schutz gegen infektiöse Wirkstoffe. Ansell Edmont™ Microgard 2500 Plus Overalls mit Haube bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, Flüssigkeits- und Partikelschutz.
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Genähte und überklebte Nähte
  • Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel.
  • Reißverschluss vorne und wiederverschließbare Windschutzleiste
  • Schutz vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126:2003 und ASTM F 1671; verhindert das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und blutgebundenen Krankheitserregern.
  • Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
  • Fusselarm zur Reduzierung des Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polypropylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Stulpenform Elastisch, Fingerschlaufen
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht, Geklebt
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals, Particle, Liquid, Bloodborne Pathogens
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Cat III, Type 4 EN14605,Type 5 EN ISO 13982-1, Type 6 EN13034, EN14126, EN1073-2, EN1149-1
Latexfrei Yes
Modell WH25-T-00-111, Inklusive Haube, Fingerschlaufen
Anzahl Taschen Keine