Learn More
Ansell Microgard™ 2500 Standard Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
30 Stück
35 Stück
Description
- Overall der Kategorie III mit 3-teiliger Haube
- Ultraschallverschweißte Nähte
- Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
- Reißverschluss vorne und wiederverschließbare Windschutzleiste.
- Schutz vor biologischen Stoffen; verhindert das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und blutgebundenen Krankheitserregern.
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Fusselarm – zur Reduzierung des Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | 2 Extragroß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | MicroGARD™ 2500 Standard |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu