Learn More
Fisherbrand™ Filter aus Mikroglasfasern, Sorte 227
Geeignet für Mikrofiltration und den Einsatz in verschiedenen Bereichen.
7.05 € - 20.10 €
Spezifikation
Flächengewicht | 70 g/m2 |
---|---|
Filtertyp | Mikrofiltrierung |
Format | Neutrale Scheibe |
Material | Borosilikatglas |
Porengröße | 0.7 bis 2.7 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11744586
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11774586
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11784586
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hohe Partikelretention
- Hohe Beladungskapazität
- Hohe chemische Reinheit (mit entmineralisiertem Wasser)
- Nicht hygroskopisch und biologisch inert
- Hohe Luftdurchlässigkeit
- Chemisch beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure)
- Beständig gegen Temperaturen von ca. 500 °C
Spezifikation
70 g/m2 | |
Neutrale Scheibe | |
0.7 bis 2.7 μm | |
227 | |
500 °C | |
0.4 mm |
Mikrofiltrierung | |
Borosilikatglas | |
Luftverschmutzungskontrolle, Abscheidung von Ruß vor Gasanalysatoren, Unterstützung der Wägung in den Ausgleichsanalysen und Trocknern | |
Nicht-hygroskopisch | |
0.015 in. | |
Mikroglasfaserfilter |