Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ CTC und LEAP Technologien LC PAL Autosampler-Spritzen
Für die Verwendung mit CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt erweitert und anderen Autosamplern konzipiert
Marke:  Hamilton™ 203075
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10440743
  • 120.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 700 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1000 . Mikroliter-Spritzen verfügen über Kolben aus Edelstahl, die von Hand auf Glaszylinder montiert werden und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt sind. Gastight-Spritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die dichte Verbindungen zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Flüssigkeits- oder Gasprobennahme ermöglichen.
  • C-Line mit Hochtemperatur-Kolbenspitze
  • Einstellbare Kolbentaste für Kolbenspitzenabstand
  • PTFE/Polymer für Temperaturstabilität
  • Konstruktion von Ansatz und Nadel, mit der keinerlei Verschleppung erfolgt
  • Chemische Inertheit des polierten und beschichteten Spritzenglases
  • Spritzenanschlüsse: Feste Kanüle (FN), zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
  • Stumpfe Nadelspitze: 3
Feste Kanüle (FN)
  • Finden sich auf Spritzen für die Chromatographie von CTC
  • Direkte Befestigung der Nadel am Zylinder
zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
  • Für Spritzen mit mittlerem Volumen
  • Die Nadeln werden an Stellen, die der Nullpunktmarkierung entsprechen, in Spritzenzylinder aus Glas zementiert
  • Nicht autoklavierbar
  • Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und ist nicht vom Anwender wählbar.
Spezifikation
Spezifikation
Nein
22 s G
0.005 Zoll
0.028 Zoll
0.072 cm
0.071 cm
2 Zoll
Gastight Autosamplerspritze
122 °F
68 °F
20 °C
25 μl
CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl
0.028 Zoll
0.013 cm
0.305 Zoll
0.775 cm
2 Zoll
51 mm
68.9 bar
50 °C
1702
Je
Stumpf
Befestigt