Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ CTC und LEAP Technologies LC PAL Autosampler-Spritzen
Artikelnummer. 10797435
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 ga
22 s G
22 s ga
Anschlusstyp:
Befestigt
Zementiert
Länge (angloamerikanisch):
2 in.
2 Zoll
2,2 in.
Modell:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10797435
Marke: Hamilton™ 203079
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Verwendung mit CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt erweitert und anderen Autosamplern konzipiert
700 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1700/1000 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
C-Line: Neues Flansch-Design für einfache Installation.
Neue Nadelbefestigung ohne Kleber (N), totvolumenfrei.
Typ: 1725 N CTC C-Line (22 / 51 / 3)
Volumen: 250μl
Modell: Agilent 1290 Infinity LC Injector HTC/HTS
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,09 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,016 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.041 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.23 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.775 cm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.072 cm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Gastight Autosamplerspritze
Max. Druck 68.9 bar
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Modell 1725
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 250 μl
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Anschlusstyp Befestigt