Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ CTC und LEAP Technologies LC PAL Autosampler-Spritzen
Beschreibung
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 700 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1000 . Mikroliter-Spritzen verfügen über Kolben aus Edelstahl, die von Hand auf Glaszylinder montiert werden und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt sind. Gastight-Spritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die dichte Verbindungen zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Flüssigkeits- oder Gasprobennahme ermöglichen.
- C-Line mit Hochtemperatur-Kolbenspitze
- Einstellbare Kolbentaste für Kolbenspitzenabstand
- PTFE/Polymer für Temperaturstabilität
- Konstruktion von Ansatz und Nadel, mit der keinerlei Verschleppung erfolgt
- Chemische Inertheit des polierten und beschichteten Spritzenglases
- Spritzenanschlüsse: Feste Kanüle (FN), zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
- Stumpfe Nadelspitze: 3
- Finden sich auf Spritzen für die Chromatographie von CTC
- Direkte Befestigung der Nadel am Zylinder
- Für Spritzen mit mittlerem Volumen
- Die Nadeln werden an Stellen, die der Nullpunktmarkierung entsprechen, in Spritzenzylinder aus Glas zementiert
- Nicht autoklavierbar
- Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und ist nicht vom Anwender wählbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nein |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 22 s G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.028 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.005 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.013 cm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.028 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.305 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.072 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.775 cm |
| Mehr anzeigen |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.