Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ CTC und LEAP Technologies LC PAL Autosampler-Spritzen
Beschreibung
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 700 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1000 . Mikroliter-Spritzen verfügen über Kolben aus Edelstahl, die von Hand auf Glaszylinder montiert werden und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt sind. Gastight-Spritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die dichte Verbindungen zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Flüssigkeits- oder Gasprobennahme ermöglichen.
- C-Line mit Hochtemperatur-Kolbenspitze
- Einstellbare Kolbentaste für Kolbenspitzenabstand
- PTFE/Polymer für Temperaturstabilität
- Konstruktion von Ansatz und Nadel, mit der keinerlei Verschleppung erfolgt
- Chemische Inertheit des polierten und beschichteten Spritzenglases
- Spritzenanschlüsse: Feste Kanüle (FN), zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
- Stumpfe Nadelspitze: 3
- Finden sich auf Spritzen für die Chromatographie von CTC
- Direkte Befestigung der Nadel am Zylinder
- Für Spritzen mit mittlerem Volumen
- Die Nadeln werden an Stellen, die der Nullpunktmarkierung entsprechen, in Spritzenzylinder aus Glas zementiert
- Nicht autoklavierbar
- Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und ist nicht vom Anwender wählbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 22 s ga |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,018 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,005 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.013 cm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,028 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.046 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.66 cm |
| Mehr anzeigen |