Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ CTC und LEAP Technologien LC PAL Autosampler-Spritzen
Artikelnummer. 11592495
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 ga
22 s G
22 s ga
Anschlusstyp:
Befestigt
Zementiert
Länge (angloamerikanisch):
2 in.
2,2 in.
Modell:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Packungsgröße:
1 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Anschlusstyp Länge (angloamerikanisch) Modell unitSize
11592495 22 s ga Zementiert 2 in. 1702 1 Stück
10440743 22 s G Befestigt 2 in. 1702 1 Stück
11364021 22 s G Befestigt 2 in. 1702 -
11517714 22 s ga Zementiert 2 in. 701 1 Stück
10078651 22 s ga Befestigt 2 in. 1710 1 Stück
11547774 22 ga Zementiert 2 in. 1005 1 Stück
11527744 22 ga Zementiert 2 in. 1001 1 Stück
15162514 22 s ga Befestigt 2,2 in. 1702 1 Stück
13515830 22 s ga Befestigt 2,2 in. 1702 1 Stück
11577734 22 s ga Befestigt 2 in. 1701 1 Stück
10797435 22 ga Befestigt 2 in. 1725 1 Stück
10227974 22 ga Zementiert 2 in. 1710 1 Stück
13293489 22 s ga Befestigt 2,2 in. 1710 1 Stück
10679009 22 ga Zementiert 2 in. 1002 1 Stück
11527714 22 ga Befestigt 2 in. 1750 1 Stück
15152514 22 ga Befestigt 2,2 in. 1710 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11592495 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 203274
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Anwendung in Autosamplern wie CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt und anderen
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 700 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1000 . Mikroliter-Spritzen verfügen über Kolben aus Edelstahl, die von Hand auf Glaszylinder montiert werden und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt sind. Gastight-Spritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die dichte Verbindungen zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Flüssigkeits- oder Gasprobennahme ermöglichen.
  • C-Line mit Hochtemperatur-Kolbenspitze
  • Einstellbare Kolbentaste für Kolbenspitzenabstand
  • PTFE/Polymer für Temperaturstabilität
  • Konstruktion von Ansatz und Nadel, mit der keinerlei Verschleppung erfolgt
  • Chemische Inertheit des polierten und beschichteten Spritzenglases
  • Spritzenanschlüsse: Feste Kanüle (FN), zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
  • Stumpfe Nadelspitze: 3
Feste Kanüle (FN)
  • Finden sich auf Spritzen für die Chromatographie von CTC
  • Direkte Befestigung der Nadel am Zylinder
zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
  • Für Spritzen mit mittlerem Volumen
  • Die Nadeln werden an Stellen, die der Nullpunktmarkierung entsprechen, in Spritzenzylinder aus Glas zementiert
  • Nicht autoklavierbar
  • Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und ist nicht vom Anwender wählbar.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 s ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,028 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.013 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.072 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.775 cm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.071 cm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Gastight Autosamplerspritze
Max. Druck 68.9 bar
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Modell 1702
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 25 μl
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Anschlusstyp Zementiert