Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ CTC und LEAP Technologies LC PAL Autosampler-Spritzen
Artikelnummer. 13515830
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 ga
22 s G
22 s ga
Anschlusstyp:
Befestigt
Zementiert
Länge (angloamerikanisch):
2 in.
2 Zoll
2,2 in.
Modell:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 13515830
missing translation for 'mfr': Hamilton™ 204475
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Verwendung mit CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt erweitert und anderen Autosamplern konzipiert
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 700 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1000 . Mikroliter-Spritzen verfügen über Kolben aus Edelstahl, die von Hand auf Glaszylinder montiert werden und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt sind. Gastight-Spritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die dichte Verbindungen zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Flüssigkeits- oder Gasprobennahme ermöglichen.
  • C-Line mit Hochtemperatur-Kolbenspitze
  • Einstellbare Kolbentaste für Kolbenspitzenabstand
  • PTFE/Polymer für Temperaturstabilität
  • Konstruktion von Ansatz und Nadel, mit der keinerlei Verschleppung erfolgt
  • Chemische Inertheit des polierten und beschichteten Spritzenglases
  • Spritzenanschlüsse: Feste Kanüle (FN), zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
  • Stumpfe Nadelspitze: 3
Feste Kanüle (FN)
  • Finden sich auf Spritzen für die Chromatographie von CTC
  • Direkte Befestigung der Nadel am Zylinder
zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
  • Für Spritzen mit mittlerem Volumen
  • Die Nadeln werden an Stellen, die der Nullpunktmarkierung entsprechen, in Spritzenzylinder aus Glas zementiert
  • Nicht autoklavierbar
  • Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und ist nicht vom Anwender wählbar.
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl
Kanülen-Gauge 22 s ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.028 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.013 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.028 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.072 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.775 cm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.071 cm
Länge (angloamerikanisch) 2,2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 56 mm
Produkttyp Gastight Autosamplerspritze
Max. Druck 68.9 bar
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Modell 1702
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 25 μl
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Anschlusstyp Befestigt