Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ ELISA-Streifenplatten mit 96Wells zum einfachen Abbrechen
Für den Einsatz bei kolorimetrischen Immunassays. Greiner Bio-One MICROLON™ 96-Well ELISA-Streifenplatten können separat abgebrochen werden und die Anzahl der durchgeführten Tests kann an die Anzahl der Proben angepasst werden.
Marke: Greiner Bio-One 705071
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Pyrogenfrei
- Einzelne Wells können ohne Rückstände pipettiert werden
- Der flache Boden ermöglicht präzise optische Messungen
- Geeignet für Transmissionsmessungen
- Specifica
Serviceplan
No
Serviceleistungen
No
Spezifikation
Einzeln abbrechbar | |
Streifenplatte | |
Innenbeutel zu je 10 | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
C-förmig | |
Kolorimetrisches Immunassay | |
Ja |
Hohe Bindungskapazität | |
8 x 12 | |
Hohe Bindungskapazität | |
96-Well Mikrotiterplatte | |
96 | |
Microlon | |
Ja | |
100/Karton | |
127,76 x 85,48 x 14,5 mm (5,02 x 3,36 x 0,5 in.) |