Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Membranfilter aus Zellulosemischester, gezahnt, weiß/schwarz, 0.45μ m
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Membranfiltereinheiten aus Cellulosenitrat, geriffelt, weiß/schwarz 0.45 μm kombinieren einen Trichter, einen Filtersockel und einen vermaschten Membranfilter in einer Einheit.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 16D01--25-H6-ACF
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.48000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Gebrauchsfertige, sterile Filtereinheiten kombinieren einen Trichter, einen Filtersockel und einen vermaschten Membranfilter in einer Einheit.
- Wurden speziell für den Nachweis und die Zählung von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt.
- Geeignet für den Einsatz in Pharma/Biotech, Lebensmittel und Getränken, Umwelt-/Wassertests.
- Geeignet für die mikrobielle Zählung.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Spezifikation
weiß/schwarz | |
Polypropylen-Trichter, ABS-Basis | |
0,45 μm | |
18 einzeln verpackt |
Trichterkapazität: 250 ml | |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
47 mm |