Learn More
Sartorius Microsart™ @Filter 100 im Beutel
Die Membranfilter eignen sich für den Einsatz in Microsart @Filtereinheiten
Marke: Sartorius 16D03--10-H6--BL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Die Membranfilter eignen sich für den Einsatz in Microsart @Filtereinheiten
Die sterilen und gebrauchsfertigen Microsart @Filtereinheiten bestehen aus einem Trichter und einen gerasterten Membranfilter in einer Einheit. Sie wurden speziell für den Nachweis und die Zählung von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Für Probenvolumen bis zu 100 ml sind die Microsart @Filter 100 die idealen Geräte. Das optimierte Design ermöglicht eine gründliche Spülung des Systems nach der Filtration. Es wird keine Flüssigkeit im Filter zurückgehalten. Die optimale Abdichtung zur Microsart 47 mm-Basis wird durch den Click-Fit Verschluss gewährleistet.
Sicher und zuverlässig:
Steril verpackt – Sterilisation am Einsatzort ist nicht erforderlich
Vollständig entsorgbare Basis und Trichter – Das Verfahren ohne erforderliche Vorbereitung und Sterilisation reduziert das Risiko einer Sekundärkontamination
Optimiertes Design und Material – Keine Flüssigkeitsreste nach der Filtration, kein Spülen notwendig
Einfache Handhabung:
Click-Fit Verschluss – Schnell in der Routineanalytik, eliminiert das Risiko von Leckagen
Wirtschaftlichkeit:
Anpassbar an Combisart™ – maximale Flexibilität, keine zusätzlichen Investitionen erforderlich
Transparentes Trichtermaterial – Sichtbarkeit der gesamten Filtration
Spezifikation
Grau | |
0,5 μm | |
Weiß |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
47 mm |
Sicherheit und Handhabung
- X60 MS @FILTER 100 CN N/B 0.45µM
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose