Learn More
Sartorius Microsart™ Medien
Artikelnummer. 15952510 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Ohne Additive:
Cholesterol
Keine Saccharose
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ohne Additive Packungsgröße
15952510 Keine Saccharose 100 Stück
15932510 Cholesterol 100 Stück
15942510 Cholesterol 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15952510 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 1432247ACN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.19 €
    500.00 € / 100 Stück
    Sparen 300.19 €
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhöhen die Sicherheit der mikrobiologischen Qualitätskontrolle in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie für mikrobielle Grenzwerttests gemäß USP und EP
  • Gebrauchsfertige Agar-Nährschale (vorgefüllt mit verschiedenen Agar-Nährmedien) mit aktivem Deckel
  • Steril verpackt und sofort gebrauchsfertig zusammen mit Microsart Filtereinheiten
  • Der aktive Deckel ermöglicht die berührungslose Übertragung der Membran ohne Pinzette und reduziert das Risiko einer Sekundärkontamination.
  • Der anhebbare Innendeckel ermöglicht nach der Inkubation einen einfachen Zugriff auf ausgewählte Kolonien für weitere Analysen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Reduzierte Wachstumsfaktoren, Sehr niedriger Proteingehalt (< 90 ng/ml)
Form Gel
Produkttyp Wachstumsmedium
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril
Sterilization Method Gammabestrahlt
Mit Additiven Essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren
Ohne Additive Keine Saccharose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zielmikroorganismen: Gesamtzahl der in Reinstwassersystemen gefundenen gestressten Organismen
Zusammensetzung Festes Agar-Medium
Culture Type Bacterial Cell Culture