Learn More
Kern Sohn Mikroskopkamera ODC
Click to view available options
Anschlusstyp:
USB 2.0
USB 3.0
Auflösung:
20 MP
5,1 MP
Größe:
1/2.5 Zoll Sensor
1 Zoll Sensor
Kompakt, 1 Zoll Sensor
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- The universal microscope cameras can be used anywhere and can be connected to the microscope as well as to a laptop or PC using the USB cable (USB 2.0)
- Through the proven CMOS technology, in connection with the USB 2.0 the images are shown quickly and clearly
- These cameras are also ideal for more demanding applications, such as, for example, darkfield, phase contrast and for fluorescence applications.
- Your daily work is made significantly easier with the very best synchronisation, a high frame rate as well as stable image performance together with our Microscope VIS software which we deliver with the product.
- The power supply is through the USB cable, which means that no additional power supply is required
- As well as the camera, the delivery includes our multi-lingual KERN Microscope VIS Basic KERN OXM 901, a USB cable (Length: 2000 mm) various eyepiece adapters and an object micrometer to calibrate the software.
- Please order the appropriate C-mount adapter to fit your KERN microscope now.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope |
| Anschlusstyp | USB 2.0 |
| Auflösung | 20 MP |
| Arten von Sensoren | CMOS |
| Größe | 1 Zoll Sensor |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.