Learn More
Fisherbrand™ Okular-Mikrometer, einfach, 10x / 18 mm, mit Kreuzlinienskala 0 - 10 mm: 0,1 mm
Dieses Okular mit Phasenkontrast eignet sich für biologische Inversmikroskope. Die Fisherbrand™ Mikrometerokulare sind ergonomisch für den täglichen Gebrauch gestaltet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Mikrometerokular, 18 mm
- Mit einer Fadenkreuzskala von 0 bis 10 mm; 0.1 mm
- Zubehör für das biologische Inversmikroskop FB69196
Spezifikation
Mikrometer-Okular mit Kreuzlinienskala 0 bis 10 mm; 0,1 mm | |
18 mm | |
Biologisches Inversmikroskop FB69196 | |
10X |