Learn More
DWK Life Sciences Objektträger, aus Kalk-Soda-Glas
Ein Objektträger ist eine rechteckige Trägerplatte, auf der Präparate z.B. Zellschnitte aufgebracht werden können, um diese anschließend unter einem Mikroskop zu betrachten.
154.00 € - 713.00 €
Spezifikation
Edges | Weiß, klebend ++ mit polierten Kanten 90° |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Länge (metrisch) | 76 mm |
Breite (metrisch) | 26 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroskopieren; Einsatz in Färbe- oder Eindeckautomaten; Für Gewebeschnitte und zytologische Präparate |
Produktcode | Marke | Edges | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Edges | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15366419
|
DWK Life Sciences
235502202 |
Blau mit polierten Kanten 90° |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15396419
|
DWK Life Sciences
235502502 |
Weiß, klebend ++ mit polierten Kanten 90° |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15316429
|
DWK Life Sciences
235502605 |
Weiß, klebend, mit polierten Kanten 90° |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15386419
|
DWK Life Sciences
235502408 |
90°, poliert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15376419
|
DWK Life Sciences
235502305 |
Gelb mit polierten Kanten 90° |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbebad eingefärbt werden.- Blasen- und schlierenfrei
- Hohe optische Homogenität des Glases und somit praktisch frei von Oberflächendefekten, Einschlüssen, Schlieren und Blasen durch optimalen Herstellungsprozess
- Universell einsetzbar, da die Objektträger den Standardabmessungen 26 x 76 cm gemäß ISO 8037-1 entsprechen
- Planarität und Stärkenverteilung bewegen sich innerhalb sehr enger Toleranzbereiche und sind daher hervorragend zum Mikroskopieren geeignet (Ein Nachjustieren des Mikroskops ist kaum erforderlich.)
- Die Kanten der Objektträger sind gleichmäßig und glasklar wodurch ein Bruchrisiko entlang der Kanten reduziert und Glassplitter vermieden werden
- Sehr gleichmäßige Benetzbarkeit
Spezifikation
Weiß, klebend ++ mit polierten Kanten 90° | |
76 mm | |
Mikroskopieren; Einsatz in Färbe- oder Eindeckautomaten; Für Gewebeschnitte und zytologische Präparate |
Kalknatronglas | |
26 mm | |
30 x 50 |