Learn More
Rogo Sampaic™ Mikroskopobjektträger mit gelb gefärbtem, mattiertem Streifen, Kante mit 45°-Schliff
Mikroskopobjektträger mit gelb gefärbten, mattierten Streifen eignen sich ideal für die farbcodierte Klassifizierung von Proben.
Marke:  Rogo Sampaic™ BPB023
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Artikelnummer. 11862340
  • 8.96 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mikroskopobjektträger mit gelb gefärbten, mattierten Streifen eignen sich ideal für die farbcodierte Klassifizierung von Proben nach Dringlichkeit, Technik, Herkunftsabteilung usw.
  • Standardgröße (76 x 26 mm)
  • Gelb gefärbte, mattierte, 20 mm breite Streifen
  • Geschliffene Kanten 45°
Spezifikation
Spezifikation
45°, geschliffen
1 Ende
Objektträger mit mattiertem gelbem 20 mm-Band
Glas
50
76 x 26 mm