Learn More
Carl Roth™ Microscopic Slide Folders
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Preparation Folder |
| Objektträgerkapazität | 20 |
| Farbe | Grün |
| Gerät fasst | Microscope Slides |
| Höhe (metrisch) | 11 mm |
| Breite (metrisch) | 192 mm |