Learn More
Kartell™ COBAS TEST TUBES (12 x 1000 Stück)
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Flach |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
| Kapazität (metrisch) | 0,7 mL |
| Farbe | Neutral |
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cobas Bio™ und Cobas Mira™ automatische Analysatoren |
| Höhe (metrisch) | 35,5 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 7,65 mm |