Learn More
Midecamycin, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Midecamycin |
| CAS | 35457-80-8 |
| Summenformel | C41H67NO15 |
| MDL-Nummer | MFCD00865000 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2OC(CC)=O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(CC)=O)OC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 813.97 |
| Reinheit (%) | 95% |